Imprimer
Chlorotriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.8600 8.18737.9020 8.18737.9050 8.18737.9023
8.18737.0100EA 28.2 EUR
8.18737.0100 8.18737.0500 8.18737.8600 8.18737.9020 8.18737.9050 8.18737.9023
Chlorotriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chlorotriméthylsilane
Formule: C₃H₉ClSi
Point d'ébullition: 59 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000502
Numéro CAS: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119457596-25
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 108.64 g/mol
Boiling Point 57 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 250 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 1.5 - 46 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid