Imprimer
Tributylétain chlorure 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorotributylstannane, Etain tributyle chlorure, Chlorure de tributylétain
A10746.0B A10746.18 A10746.30
A10746.0BEA 313 EUR
A10746.0B A10746.18 A10746.30
Tributylétain chlorure 96%
Tributylétain chlorure
Purity: 96% CAS No.: 1461-22-9 Molecular Formula: C12H27ClSn Formula Weight: 325.51 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.4910 Melting Point: -19° Boiling Point: 171-173°/25mm Beilstein Reference: 3535715 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00000521
Formule: C₁₂H₂₇ClSn
Point d'ébullition: 171…173 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1,200
Point éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000521
Numéro CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
ADR: 6.1,II