Imprimer
Bromotriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Triméthylbromosilane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14324.0010 8.14324.0100
8.14324.0010EA 49.4 EUR
8.14324.0010 8.14324.0100
Bromotriméthylsilane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Bromotriméthylsilane
Formule: C₃H₉BrSi
Point d'ébullition: 79 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,1895 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000048
Numéro CAS: 2857-97-8
EINECS: 220-672-0
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 153.09 g/mol
Boiling Point 79 °C
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4211 (25 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)