Imprimer
Oxyde de dioctyletain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Di-n-octyltin oxide, Dioctyloxostannane
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03544.0100 8.03544.0025
8.03544.0100EA 147 EUR
8.03544.0100 8.03544.0025
Oxyde de dioctyletain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxyde de dioctyletain
Formule: C₁₆H₃₄OSn
Poids moléculaire: 361.16 g/mol
Point d'ébullition: 230
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013839
Numéro CAS: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 361.15 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 230 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Ignition Point 100 °C