Imprimer
Oxyde de dioctyletain
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
71193.14 71193.22 71193.36
71193.14EA 34.9 EUR
71193.14 71193.22 71193.36
Oxyde de dioctyletain
Oxyde de dioctyletain
CAS No.: 870-08-6 Molecular Formula: (C8H17)2SnO Formula Weight: 361.14 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 245-248° dec. MDL No.: MFCD00013839
Formule: C₁₆H₃₄OSn
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013839
Numéro CAS: 870-08-6
EINECS: 212-791-1
UN: 3146
ADR: 6.1,III