Imprimer
Oxyde de diméthyletain
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
71164.04 71164.09 71164.18
71164.04EA 57.3 EUR
71164.04 71164.09 71164.18
Oxyde de diméthyletain
Oxyde de diméthyletain
CAS No.: 2273-45-2 Molecular Formula: (CH3)2SnO Formula Weight: 166.77 Physical Form: Powder Melting Point: dec. UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013838
Formule: C₂H₆OSn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013838
Numéro CAS: 2273-45-2
EINECS: 218-881-7
UN: 3146
ADR: 6.1,III