Oxyde de dibutyletain 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Oxyde de di-n-butyletain, Dibutyloxostannane, Etain dibutyle oxyde, Etain di-n-butyle oxyde
Formule:
C₈H₁₈OSn Poids moléculaire: 248.94 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001992 Numéro CAS: 818-08-6 EINECS: 212-449-1 UN: 3146 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Tin (Sn) | ≥47 % |
Volatile matter | ≤0.5 % |