Imprimer
Dioctylétain dichlorure ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorodioctylstannane, Etain dioctyle dichlorure, Dichlorure de dioctylétain
41738.06 41738.14 41738.22
41738.06EA 77.1 EUR
41738.06 41738.14 41738.22
Dioctylétain dichlorure ≥95%
Dioctylétain dichlorure
Purity: 95% CAS No.: 3542-36-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2SnCl2 Formula Weight: 416.04 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Boiling Point: 175°/1mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00018091
Formule: C₁₆H₃₄Cl₂Sn
Poids moléculaire: 416.06 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 44…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018091
Numéro CAS: 3542-36-7
EINECS: 222-583-2
UN: 3261