Imprimer
Diméthylétain dichlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Etain diméthyle dichlorure, Dichlorure de diméthylétain, Dichlorodiméthylstannane
A17661.06 A17661.14
A17661.06EA 86.2 EUR
A17661.06 A17661.14
Diméthylétain dichlorure ≥98%
Diméthylétain dichlorure
Purity: 98% CAS No.: 753-73-1 Molecular Formula: (CH3)2SnCl2 Formula Weight: 219.69 Melting Point: 104-108° Boiling Point: 188-190° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00000517
Formule: C₂H₆Cl₂Sn
Poids moléculaire: 219.69 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: 104…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000517
Numéro CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 3146