Imprimer
Diméthylétain dichlorure 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Etain diméthyle dichlorure, Dichlorure de diméthylétain, Dichlorodiméthylstannane
347820050 347820250 347821000
ACRO347820050EA 85.7 EUR
ACRO347820050 ACRO347820250 ACRO347821000
Diméthylétain dichlorure 95%
Diméthylétain dichlorure
Formule: C₂H₆Cl₂Sn
Poids moléculaire: 219.69 g/mol
Point d'ébullition: 188…190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 103…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000517
Numéro CAS: 753-73-1
EINECS: 212-039-2
UN: 2923
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 110 °C
Titration Argentometric ≥94 %