Imprimer
Dichloro(diméthyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorodiméthylsilane
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.03452.0250 8.03452.1000
8.03452.0250EA 36.8 EUR
8.03452.0250 8.03452.1000
Dichloro(diméthyl)silane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diméthyl)silane
Formule: C₂H₆Cl₂Si
Point d'ébullition: 70 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: –16 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000491
Numéro CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119437250-51
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -76 °C
Molar Mass 129.06 g/mol
Boiling Point 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 200 hPa (20 °C)
Flash Point -5 °C
Refractive Index 1.4038 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.75 - 48.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 425 °C