Dichloro(diméthyl)silane 99%, tiges
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 75-78-5
Molecular Formula: C2H6Cl2Si
Formula Weight: 129.06
Flash Point: -5°(23°F)
Refractive Index: 1.4045
Melting Point: ca -76°
Boiling Point: 70-71°
Beilstein Reference: 605287
UN No.: 1162
MDL No.: MFCD00000491
Formule:
C₂H₆Cl₂Si Point d'ébullition: 70…71 °C Point de fusion: ∼–76 °C Densité: 1,068 Point éclair: –5 °C (23 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000491 Numéro CAS: 75-78-5 EINECS: 200-901-0 UN: 1162 ADR: 3,II REACH: 01-2119437250-51 |