Imprimer
Dichloro(diméthyl)silane 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
113310010 113310050 113312500
ACRO113310010EA 161 EUR
ACRO113310010 ACRO113310050 ACRO113312500
Dichloro(diméthyl)silane 99+%
Dichloro(diméthyl)silane
Formule: C₂H₆Cl₂Si
Point d'ébullition: 70 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: –9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000491
Numéro CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
UN: 1162
ADR: 3,II
REACH: 01-2119437250-51
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.95
BSC Certification Passes