Imprimer
Chlorodiméthylsilane 97%, tiges
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13113.AB A13113.AD A13113.AK
A13113.ABEA 34 EUR
A13113.AB A13113.AD A13113.AK
Chlorodiméthylsilane 97%, tiges
Chlorodiméthylsilane
Purity: 97% CAS No.: 1066-35-9 Molecular Formula: C2H7ClSi Formula Weight: 94.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.3830 Odour: Acrid Melting Point: -111° Boiling Point: 34-36° Beilstein Reference: 1633434 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000495
Formule: C₂H₇ClSi
Point d'ébullition: 34…36 °C
Point de fusion: –111 °C
Densité: 0,869
Point éclair: –28 °C (–18 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000495
Numéro CAS: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25