Imprimer
Chlorodiméthylsilane 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 30.8 EUR
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Chlorodiméthylsilane 97%
Chlorodiméthylsilane
Formule: C₂H₇ClSi
Point d'ébullition: 34,6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –111 °C
Densité: 0,85 g/cm³
Point éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000495
Numéro CAS: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %