Diéthylgermanium dichlorure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 13314-52-8
Molecular Formula: (C2H5)2GeCl2
Formula Weight: 201.64
Flash Point: 63°(145°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.372
Refractive Index: 1.4710
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Acrid
Melting Point: -37°
Boiling Point: 175°
Solubility: Decomposes in water and NH3. Soluble in organic solvents
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013589
As an intermediate
Formule:
C₄H₁₀Cl₂Ge Point d'ébullition: 175 °C Point de fusion: –37 °C Densité: 1,372 Point éclair: 63 °C (145 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013589 Numéro CAS: 13314-52-8 EINECS: 236-344-5 UN: 3265 ADR: 8,II |