Dibutylétain dichlorure 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichlorodibutylstannane, Etain dibutyle dichlorure, Dichlorure de dibutylétain, DBTC
Formule:
C₈H₁₈Cl₂Sn Poids moléculaire: 303.85 g/mol Point d'ébullition: 135 °C (10 mmHg) Point de fusion: 39…41 °C Densité: 1.4 g/cm³ Point éclair: 112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000518 Numéro CAS: 683-18-1 EINECS: 211-670-0 UN: 2928 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |