Di-tert-butylétain dichlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichlorure de di-tert-butylétain, Dichlorodi-tert-butylstannane, Etain di-tert-butyle dichlorure
Purity: 98%
CAS No.: 19429-30-2
Molecular Formula: C8H18Cl2Sn
Formula Weight: 303.83
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₈Cl₂Sn Poids moléculaire: 303.85 g/mol Point d'ébullition: 66 °C (3 mmHg) Point de fusion: 42…43 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009854 Numéro CAS: 19429-30-2 EINECS: 243-051-6 UN: 2928 |