Imprimer
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21191.14 B21191.22
B21191.14EA 105 EUR
B21191.14 B21191.22
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane ≥94%
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Purity: 94% CAS No.: 14814-09-6 Molecular Formula: C9H22O3SSi Formula Weight: 238.42 Flash Point: 88°(190°F) Physical Form: Liquid Density: 0.98 Refractive Index: 1.4370 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Unpleasant Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 2039575 MDL No.: MFCD00053924
Formule: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 210 °C
Densité: 0,98
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053924
Numéro CAS: 14814-09-6
EINECS: 238-883-1