Octyltriéthoxysilane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Triéthoxy(octyl)silane
Formule:
C₁₄H₃₂O₃Si Poids moléculaire: 276.49 g/mol Point d'ébullition: 265 Point de fusion: –40 °C Densité: 0.88 g/cm³ Point éclair: 120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039883 Numéro CAS: 2943-75-1 EINECS: 220-941-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |