Méthyltriéthoxysilane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 2031-67-6
Molecular Formula: C7H18O3Si
Formula Weight: 178.30
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3835
Odour: Mild
Melting Point:
Formule:
C₇H₁₈O₃Si Point d'ébullition: 141…143 °C Point de fusion: < –50 °C Densité: 0,897 Point éclair: 23 °C (73 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009066 Numéro CAS: 2031-67-6 EINECS: 217-983-9 ADR: 3,III |