Méthyltriéthoxysilane 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₈O₃Si Point d'ébullition: 141…143 °C (760 mmHg) Point de fusion: –40 °C Densité: 0,89 g/cm³ Point éclair: 23 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009066 Numéro CAS: 2031-67-6 EINECS: 217-983-9 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3825 to 1.3845 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Hydrolyzable chloride | ≤0.01 % |