Imprimer
Dodécyltriméthoxysilane 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16486.14 L16486.22
L16486.14EA 61.5 EUR
L16486.14 L16486.22
Dodécyltriméthoxysilane 95%
Dodécyltriméthoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 3069-21-4 Molecular Formula: CH3(CH2)11Si(OCH3)3 Formula Weight: 290.52 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.4274 Melting Point: -40° Boiling Point: 125°/1.8mm Beilstein Reference: 2356323 MDL No.: MFCD00069148
Formule: C₁₅H₃₄O₃Si
Point d'ébullition: 125 °C (1,8 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,890
Point éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069148
Numéro CAS: 3069-21-4
EINECS: 221-332-4