(3-(Méthylamino)propyl)triméthoxysilane 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 3069-25-8
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3Si(OCH3)3
Formula Weight: 193.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 106°/30mm
Beilstein Reference: 2072720
MDL No.: MFCD00048021
Formule:
H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Point d'ébullition: 106 °C (30 mmHg) Densité: 0,978 Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00048021 Numéro CAS: 3069-25-8 EINECS: 221-334-5 |