N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
Purity: 96%
CAS No.: 1760-24-3
Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 222.36
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4435
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 261-263°
Beilstein Reference: 636230
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008173
Formule:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Poids moléculaire: 222.36 g/mol Point d'ébullition: 261…263 °C Point de fusion: ∼ 0 °C Densité: 1.010 Point éclair: 136 °C (276 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008173 Numéro CAS: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 ADR: 8 III |