Imprimer
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 72.8 EUR
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine 97%
N-(3-(Triméthoxysilyl)propyl)éthylenediamine
Formule: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Poids moléculaire: 222.36 g/mol
Point d'ébullition: 261…263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point éclair: 136
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008173
Numéro CAS: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %