Imprimer
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
15593108-500G 15593108-100G
MOLE15593108-500GEA 0 EUR
MOLE15593108-500G MOLE15593108-100G
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Point d'ébullition: 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008207
Numéro CAS: 919-30-2
EINECS: 213-048-4