(3-Aminopropyl)triéthoxysilane 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 919-30-2
Molecular Formula: C9H23NO3Si
Formula Weight: 221.37
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1754988
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008207
Formule:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Point d'ébullition: 217 °C Point de fusion: < –70 °C Densité: 0,948 Point éclair: 104 °C (219 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008207 Numéro CAS: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 ADR: 8,II |