(3-Chloropropyl)triméthoxysilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Triméthoxy(3-chloropropyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 2530-87-2
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.72
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Recognizable
Melting Point: -50°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 969627
MDL No.: MFCD00000997
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Point d'ébullition: 195…197 °C Point de fusion: –50 °C Densité: 1,077 Point éclair: 78 °C (172 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000997 Numéro CAS: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...