(3-Chloropropyl)triméthoxysilane 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Triméthoxy(3-chloropropyl)silane
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Point d'ébullition: 195…196 °C (750 mmHg) Point de fusion: -50 °C Densité: 1,07 g/cm³ Point éclair: 78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000997 Numéro CAS: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol) |