Méthylgermanium trichlorure ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichloro(méthyl)germane
Purity: 97%
CAS No.: 993-10-2
Molecular Formula: CH3Cl3Ge
Formula Weight: 193.99
Flash Point: 10°(50°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.706
Refractive Index: 1.4685
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Chlorine-like
Boiling Point: 111°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013585
Formule:
CH₃Cl₃Ge Point d'ébullition: 111 °C Densité: 1,706 Point éclair: 10 °C (50 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013585 Numéro CAS: 993-10-2 EINECS: 213-604-6 UN: 2924 ADR: 3,II |