Butylétain trichlorure ≥96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Etain butyle trichlorure, Trichlorure de butylétain, Trichlorobutylstannane
Purity: 96%
CAS No.: 1118-46-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3SnCl3
Formula Weight: 282.17
Flash Point: 81°(178°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.693
Refractive Index: 1.5244
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Acrid
Melting Point: -63°
Boiling Point: 98°/10mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000515
Formule:
C₄H₉Cl₃Sn Poids moléculaire: 282.18 g/mol Point d'ébullition: 98 °C (10 mmHg) Point de fusion: –63 °C Densité: 1.693 Point éclair: 81 °C (178 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000515 Numéro CAS: 1118-46-3 EINECS: 214-263-6 UN: 3265 ADR: 8 II |