Vinyltriméthoxysilane 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Triméthoxy(vinyl)silane
Purity: 98%
CAS No.: 2768-02-7
Molecular Formula: C5H12O3Si
Formula Weight: 148.24
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Fruit-like
Melting Point:
Formule:
C₅H₁₂O₃Si Poids moléculaire: 148.23 g/mol Point d'ébullition: 122…124 °C Point de fusion: < –40 °C Densité: 0.970 Point éclair: 23 °C (73 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008605 Numéro CAS: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 ADR: 3 III |