Imprimer
Vinyltriméthoxysilane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Triméthoxy(vinyl)silane
216521000 216525000
ACRO216521000EA 75.9 EUR
ACRO216521000 ACRO216525000
Vinyltriméthoxysilane 98%
Vinyltriméthoxysilane
Formule: C₅H₁₂O₃Si
Poids moléculaire: 148.23 g/mol
Point d'ébullition: 123 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0.968 g/cm³
Point éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008605
Numéro CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3915 to 1.3935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %