Imprimer
Etain (II) sulfate ≥95.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Etain sulfate, Sulfate d'étain
11537.30 11537.A1
11537.30EA 95.8 EUR
11537.30 11537.A1
Etain (II) sulfate ≥95.5%
Etain (II) sulfate
Purity: 95.5% min CAS No.: 7488-55-3 Molecular Formula: SnSO4 Formula Weight: 214.77 Physical Form: Powder Density: 4.15 Melting Point: 378° dec. Solubility: Soluble in water and dilute H2SO4. Water solution hydrolyzes rapidly with precipitation of basic salt Merck Reference: 14,8790 MDL No.: MFCD00011246
Tin plating baths
Formule: O₄SSn
Poids moléculaire: 214.77 g/mol
Point de fusion: 378 °C (déc.)
Densité: 4.15
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011246
Numéro CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Indice Merck: 12,08947