Imprimer
Etain (II) sulfate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Etain sulfate, Sulfate d'étain
223661000 223665000 223660025
ACRO223661000EA 56.9 EUR
ACRO223661000 ACRO223665000 ACRO223660025
Etain (II) sulfate 95%
Etain (II) sulfate
Formule: O₄SSn
Poids moléculaire: 214.77 g/mol
Point de fusion: 360 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011246
Numéro CAS: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Indice Merck: 12,08947
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or lumps
Titration Iodimetric ≥94.0 %