Imprimer
Sulfate de plomb, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lead sulphate
44784.22 44784.36
44784.22EA 57.3 EUR
44784.22 44784.36
Sulfate de plomb, qualité Réactif
Sulfate de plomb
CAS No.: 7446-14-2 Molecular Formula: PbSO4 Formula Weight: 303.25 Physical Form: Powder/Lump Density: 6.2 Odour: Odourless Merck Reference: 14,5420 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011166
In pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics
Formule: O₄PbS
Poids moléculaire: 303.26 g/mol
Point de fusion: 1170 °C
Densité: 6.2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011166
Numéro CAS: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,5420