Imprimer
Séléniure de plomb ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Lead(II) selenide
44916.22 44916.14
44916.22EA 1220 EUR
44916.22 44916.14
Séléniure de plomb ≥99.999% (base métaux)
Séléniure de plomb
Purity: 99.999+% CAS No.: 12069-00-0 Molecular Formula: PbSe Formula Weight: 286.15 Physical Form: 3-6mm Fused Lump Odour: Product specific UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016273
Formule: PbSe
Poids moléculaire: 286.16 g/mol
Point de fusion: 79.5…80 °C
Densité: 8.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016273
Numéro CAS: 12069-00-0
EINECS: 235-109-4
UN: 3077
ADR: 9 III