Imprimer
Plomb (II) sulfure (≥82% Pb)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 59.8 EUR
A10268.36 A10268.0E
Plomb (II) sulfure (≥82% Pb)
Plomb (II) sulfure
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formule: PbS
Point d'ébullition: 1344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1114 °C
Densité: 7,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016280
Numéro CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,5421