Imprimer
Plomb (II) sulfure ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sulfure de plomb (II), Sulfure de plomb
45462.09 45462.04
45462.09EA 373 EUR
45462.09 45462.04
Plomb (II) sulfure ≥99.995% (base métaux)
Plomb (II) sulfure
Purity: 99.995% CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Physical Form: Lump Density: 7.5 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° Merck Reference: 14,5421 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formule: ̍PbS
Poids moléculaire: 239.27 g/mol
Point d'ébullition: 1344
Point de fusion: 1114
Densité: 7.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016280
Numéro CAS: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 14,5421