Orthosilicate de tétrapropyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 682-01-9
Molecular Formula: C12H28O4Si
Formula Weight: 264.44
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4010
Boiling Point: 224-225° (94°/5mm)
Beilstein Reference: 1706115
MDL No.: MFCD00009364
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Si Point d'ébullition: 224…225 °C/ 94 °C (5 mmHg) Densité: 0,916 Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009364 Numéro CAS: 682-01-9 EINECS: 211-659-0 |