Imprimer
Orthosilicate de tétraméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14651.9025 8.14651.9200
8.14651.9025EA 0 EUR
8.14651.9025 8.14651.9200
Orthosilicate de tétraméthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Orthosilicate de tétraméthyle
Formule: C₄H₁₂O₄Si
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008341
Numéro CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1 (3),I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -2 °C
Molar Mass 152.22 g/mol
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 0.88 - 23.8 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C