Orthosilicate de tétraméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 681-84-5
Molecular Formula: C4H12O4Si
Formula Weight: 152.22
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3680
Odour: Ether-like
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 1699658
UN No.: 2606
MDL No.: MFCD00008341
Formule:
C₄H₁₂O₄Si Point d'ébullition: 121…122 °C Point de fusion: 4…5 °C Densité: 1,032 Point éclair: 26 °C (78 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008341 Numéro CAS: 681-84-5 EINECS: 211-656-4 UN: 2606 ADR: 6.1,I |