Imprimer
Orthosilicate de tétraméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 41.7 EUR
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Orthosilicate de tétraméthyle 99%
Orthosilicate de tétraméthyle
Formule: C₄H₁₂O₄Si
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,03 g/cm³
Point éclair: 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008341
Numéro CAS: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA