Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
Si(OC₂H₅)₄ Point d'ébullition: 168 °C (1013 hPa) Point de fusion: –85,5 °C Densité: 0,933 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009062 Numéro CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Indice Merck: 13,03882 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble,(slow decomposition) |
Melting Point | -85.5 °C |
Molar Mass | 208.33 g/mol |
Boiling Point | 168.0 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (20 °C) |
Flash Point | 37 °C |
Explosion Limit | 1.3 - 23 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) not applicable |
Ignition Point | 230 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |