Imprimer
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tetraethoxysilane
40251.22 40251.A3
40251.22EA 67.4 EUR
40251.22 40251.A3
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) ≥99.9%
Tétraéthyle orthosilicate (TEOS)
Purity: 99.9% CAS No.: 78-10-4 Molecular Formula: C8H20O4Si Formula Weight: 208.33 Flash Point: 46°(116°F) Physical Form: Liquid Density: 0.934 Refractive Index: 1.3820 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pleasant Melting Point: -85° Boiling Point: 168° Beilstein Reference: 1422225 Merck Reference: 14,3851 UN No.: 1292 MDL No.: MFCD00009062
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Poids moléculaire: 208.33 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.934
Point éclair: 46 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009062
Numéro CAS: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3 III
Indice Merck: 13,03882