Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) ≥99.999% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.999+%
CAS No.: 78-10-4
Molecular Formula: C8H20O4Si
Formula Weight: 208.33
Flash Point: 46°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.934
Refractive Index: 1.3820
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 168°
Beilstein Reference: 1422225
Merck Reference: 14,3851
UN No.: 1292
MDL No.: MFCD00009062
Formule:
Si(OC₂H₅)₄ Point d'ébullition: 168 °C Point de fusion: –85 °C Densité: 0,934 Point éclair: 46 °C (116 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009062 Numéro CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Indice Merck: 14,3851 |