Tétraéthyle orthosilicate (TEOS) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Si(OC₂H₅)₄ Point d'ébullition: 166…169 °C (760 mmHg) Point de fusion: –77 °C Densité: 0,94 g/cm³ Point éclair: 45 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009062 Numéro CAS: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3,III Indice Merck: 13,03882 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1 % Ethanol |
Color scale | ≤20 APHA |