Germanium(IV) ethoxide ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethanolate de germanium (IV)
Purity: 99.995%
CAS No.: 14165-55-0
Molecular Formula: C8H20GeO4
Formula Weight: 252.84
Flash Point: 49°(121°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.14
Refractive Index: 1.4070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -72°
Boiling Point: 185.5°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015121
Preparation of GeO2 by CVD; intermediate in sol-gel synthesis
Formule:
C₈H₂₀GeO₄ Poids moléculaire: 252.85 g/mol Point d'ébullition: 185.5 °C Point de fusion: –72 °C Densité: 1.14 Point éclair: 49 °C (121 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015121 Numéro CAS: 14165-55-0 EINECS: 238-007-8 UN: 1993 ADR: 3 III |