Germanium(IV) isopropoxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isopropanolate de germanium (IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 21154-48-3
Molecular Formula: C12H28GeO4
Formula Weight: 308.94
Flash Point: 68°(154°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.025
Refractive Index: 1.414
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 109°/30mm
MDL No.: MFCD00015339
Formule:
C₁₂H₂₈GeO₄ Poids moléculaire: 308.96 g/mol Point d'ébullition: 109 °C (30 mmHg) Densité: 1.025 Point éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015339 Numéro CAS: 21154-48-3 |